4'-(Methylsulfonyl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 38.7 EUR
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon ≥97%
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃S
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025072
CAS-Nummer: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0