Piceatannol
Lieferant: Cayman Chemical
10009366-10 10009366-25 10009366-5 10009366-50
CAYM10009366-10EA 118 EUR
CAYM10009366-10 CAYM10009366-25 CAYM10009366-5 CAYM10009366-50
Piceatannol
Piceatannol
Formel: C₁₄H₁₂O₄
MDL Number: MFCD00221715
CAS-Nummer: 10083-24-6