4-(Phenylazo)diphenylamin ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 4-Phenylazodiphenylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
229164-25G 229164-5G
229164-25GEA 502 EUR
229164-25G 229164-5G
4-(Phenylazo)diphenylamin ≥97%, Sigma-Aldrich®
4-(Phenylazo)diphenylamin
Formel: C₁₈H₁₅N₃
Molekulargewicht: 273.34 g/mol
Schmelzpunkt: 89...91 °C (Lit.)
Lagerungstemperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00003023
CAS-Nummer: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11a8e64acc5c4dab0f326925ca7658238cd8a97&vid=f11a8e64acc5c4dab0f326925ca7658238cd8a97&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Orange to Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 76.3 - 81.9 %
Nitrogen 14.8 - 15.9 %
Purity (HPLC) ≥96.5 %