4-(Phenylazo)diphenylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Phenylazodiphenylamine
A18612.06
A18612.14
A18612.22
A18612.06EA
46.2
EUR
A18612.06
A18612.14
A18612.22
4-(Phenylazo)diphenylamin 97%
4-(Phenylazo)diphenylamin
Purity: 97%
CAS No.: 101-75-7
Molecular Formula: C18H15N3
Formula Weight: 273.34
Melting Point: 80-86°
MDL No.: MFCD00003023
Formel:
C₁₈H₁₅N₃ Molekulargewicht: 273.34 g/mol Schmelzpunkt: 80…86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003023 CAS-Nummer: 101-75-7 EINECS: 202-972-3 |