4-(Phenylazo)diphenylamin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Phenylazodiphenylamine

212010050 212010250
ACRO212010050EA 29 EUR
ACRO212010050 ACRO212010250
4-(Phenylazo)diphenylamin 97%
4-(Phenylazo)diphenylamin
Formel: C₁₈H₁₅N₃
Molekulargewicht: 273.34 g/mol
Schmelzpunkt: 84…91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003023
CAS-Nummer: 101-75-7
EINECS: 202-972-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR