N,N-Dimethyl-3-boronobenzolsulfonamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
H52838.MD H52838.03
H52838.MDEA 136 EUR
H52838.MD H52838.03
N,N-Dimethyl-3-boronobenzolsulfonamid ≥98%
N,N-Dimethyl-3-boronobenzolsulfonamid
Purity: 98% CAS No.: 871329-59-8 Molecular Formula: C8H12BNO4S Formula Weight: 229.06 Melting Point: 88-92° MDL No.: MFCD07363747
Formel: C₈H₁₂BNO₄S
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363747
CAS-Nummer: 871329-59-8