Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44381.03 44381.06
44381.03EA 161 EUR
44381.03 44381.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III) ≥97%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III)
Purity: 97% CAS No.: 175923-07-6 Molecular Formula: C18H54LaN3Si6 Formula Weight: 620.06 Flash Point: 2°(36°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 149-152° UN No.: 3396 MDL No.: MFCD00271009
Formel: C₁₈H₅₄LaN₃Si₆
Schmelzpunkt: 149…152 °C
Flammpunkt: 2 °C (36 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00271009
CAS-Nummer: 175923-07-6
UN-Nummer: 3396
ADR: 4.3,II