Trithiocyanursäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T88595-25G T88595-5G
SIALT88595-25GEA 160 EUR
SIALT88595-25G SIALT88595-5G
Trithiocyanursäure, Sigma-Aldrich®
Trithiocyanursäure
Formel: C₃H₃N₃S₃
MDL Number: MFCD00006052
CAS-Nummer: 638-16-4
EINECS: 211-322-8