Trithiocyanursäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19080.06 A19080.14 A19080.22
A19080.06EA 23.9 EUR
A19080.06 A19080.14 A19080.22
Trithiocyanursäure 95%
Trithiocyanursäure
Purity: 95% CAS No.: 638-16-4 Molecular Formula: C3H3N3S3 Formula Weight: 177.27 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00006052
Formel: C₃H₃N₃S₃
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006052
CAS-Nummer: 638-16-4
EINECS: 211-322-8