4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A11759.06 A11759.14 A11759.22
A11759.06EA 48.3 EUR
A11759.06 A11759.14 A11759.22
4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 99% CAS No.: 3398-16-1 Molecular Formula: C5H7BrN2 Formula Weight: 175.03 Melting Point: 118-123° Beilstein Reference: 108534
Formel: C₅H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 118…123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005242
CAS-Nummer: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2