Cadmium-Standard ölgelöst, Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42436.1Y
14228.18
42436.18
42436.1YEA
91.5
EUR
42436.1Y
14228.18
42436.18
Cadmium-Standard ölgelöst, Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Cadmium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010914