Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-(2,2-Diethoxyethyl)isoindoline-1,3-dione, Phthalimidoacetaldehyd Diethylacetal
A18491.06 A18491.14
A18491.06EA 41.1 EUR
A18491.06 A18491.14
Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal ≥99%
Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal
Purity: 99% CAS No.: 78902-09-7 Molecular Formula: C14H17NO4 Formula Weight: 263.30 Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 215793
Formel: C₁₄H₁₇NO₄
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005901
CAS-Nummer: 78902-09-7