Ionomycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
I9657-1MG I9657-5MG
SIALI9657-1MGEA 297 EUR
SIALI9657-1MG SIALI9657-5MG
Ionomycin, Sigma-Aldrich®
Ionomycin
Formel: C₄₁H₇₂O₉
Molekulargewicht: 709.02 g/mol
MDL Number: MFCD06798385
CAS-Nummer: 56092-81-0