Ionomycin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
407950-1 407950-10 407950-5
407950-1EA 230 EUR
407950-1 407950-10 407950-5
Ionomycin, Millipore®
Ionomycin
Formel: C₄₁H₇₂O₉
Molekulargewicht: 709.02 g/mol
MDL Number: MFCD06798385
CAS-Nummer: 56092-81-0