Ionomycin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
J62448.MX
J62448.X0
J62448.MXEA
88.1
EUR
J62448.MX
J62448.X0
Ionomycin ≥98%
Ionomycin
Formel:
C₄₁H₇₂O₉ Molekulargewicht: 709.02 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD06798385 CAS-Nummer: 56092-81-0 UN-Nummer: 1993 ADR: 3 II |