Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Lieferant: Novabiochem (Merck Biosciences)
8.51010.0100 8.51010.0025
01-62-0017-100EA 1030 EUR
01-62-0017-100 01-62-0017-25
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Formel: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
MDL Number: MFCD00077412
CAS-Nummer: 132705-51-2