D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L6882-.2MG L6882-100MG L6882-10MG L6882-2MG L6882-50MG L6882-5MG
SIALL6882-.2MGEA 48.2 EUR
SIALL6882-.2MG SIALL6882-100MG SIALL6882-10MG SIALL6882-2MG SIALL6882-50MG SIALL6882-5MG
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥98%, Sigma-Aldrich®
D(-)-Luciferin Natriumsalz
Formel: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11865368
CAS-Nummer: 103404-75-7