D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate

Lieferant: Biotium

10102-2 10102 10102-1
10102-2EA 1190 EUR
10102-2 10102. 10102-1
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate
D(-)-Luciferin Natriumsalz
Formel: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Molekulargewicht: 320.32 g/mol
MDL Number: MFCD11865368
CAS-Nummer: 103404-75-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR