Retinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
M-Clarity™ quality level = MQ200
R2625-50MG
R2625-100MG
R2625-1G
R2625-500MG
R2625-5G
SIALR2625-50MGEA
61.1
EUR
SIALR2625-50MG
SIALR2625-100MG
SIALR2625-1G
SIALR2625-500MG
SIALR2625-5G
Retinsäure, Sigma-Aldrich®
Retinsäure
Formel:
C₂₀H₂₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00001551 CAS-Nummer: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...