Retinsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
207341000
207340010
207340050
ACRO207341000EA
42.7
EUR
ACRO207341000
ACRO207340010
ACRO207340050
Retinsäure 97%
Retinsäure
Formel:
C₂₀H₂₈O₂ Schmelzpunkt: 179…184 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00001551 CAS-Nummer: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 184 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...