γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1442-100ML
M1442-1L
M1442-500ML
SIALM1442-100MLEA
102
EUR
SIALM1442-100ML
SIALM1442-1L
SIALM1442-500ML
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS-Nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 |