Hesperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
H5254-100G
H5254-25G
SIALH5254-100GEA
176
EUR
SIALH5254-100G
SIALH5254-25G
Hesperidin, Sigma-Aldrich®
Hesperidin
Formel:
C₂₈H₃₄O₁₅ |
MDL Number:
MFCD00075663 CAS-Nummer: 520-26-3 EINECS: 208-288-1 |