BIS-TRIS-Propan Pufferlösung pH 6,5 (0,5 mol/l)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62354.AE J62354.AK
J62354.AEEA 84.4 EUR
J62354.AE J62354.AK
BIS-TRIS-Propan Pufferlösung pH 6,5 (0,5 mol/l)
Puffer Biologische Puffer
CAS No.: 64431-96-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00004689