Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
213180100 213180250 213181000
ACRO213180100EA 93.1 EUR
ACRO213180100 ACRO213180250 ACRO213181000
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex 99%
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₆BrCuS
Molekulargewicht: 205.58 g/mol
Schmelzpunkt: 132 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043295
CAS-Nummer: 54678-23-8
EINECS: 259-292-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to green to grey Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %