D-Glucoronic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
309880250
309880100
309881000
ACRO309880250EA
231
EUR
ACRO309880250
ACRO309880100
ACRO309881000
D-Glucoronic acid 98%
D-Glucoronic acid
Formel:
C₆H₁₀O₇ Schmelzpunkt: 158…162 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00166981 CAS-Nummer: 6556-12-3 EINECS: 229-486-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Specific optical rotation | +35.5° to +37.5° (20°C, 589 nm) (c=6, H2O) (after 4 h) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |