D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
M-Clarity™ quality level = MQ200
851450-100G-A
851450-1KG-A
SIAL851450-100G-AEA
74
EUR
SIAL851450-100G-A
SIAL851450-1KG-A
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
Formel:
C₆H₈O₆ |
MDL Number:
MFCD00135622 CAS-Nummer: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 |