Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Zinc phthalocyanine, 29H,31H-Phthalocyanine, zinc complex
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
341169-5G
341169-25G
SIAL341169-5GEA
227
EUR
SIAL341169-5G
SIAL341169-25G
Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II), Sigma-Aldrich®
Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II)
Formel:
C₃₂H₁₆N₈Zn Molekulargewicht: 577.91 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041955 CAS-Nummer: 14320-04-8 EINECS: 238-262-5 |