Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Zinc phthalocyanine, 29H,31H-Phthalocyanine, zinc complex
422750050
422750250
ACRO422750050EA
55
EUR
ACRO422750050
ACRO422750250
Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II) 96%
Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II)
Formel:
C₃₂H₁₆N₈Zn Molekulargewicht: 577.91 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041955 CAS-Nummer: 14320-04-8 EINECS: 238-262-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (105°C) |
UV spectrophotometry | ≥95 % |