[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470554-1G 470554-5G
SIAL470554-1GEA 78.3 EUR
SIAL470554-1G SIAL470554-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]nickel(II)chlorid
Formel: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
MDL Number: MFCD00270284
CAS-Nummer: 67292-34-6