Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
402741000
402740250
ACRO402741000EA
255
EUR
ACRO402741000
ACRO402740250
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex 97%
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex
Formel:
C₃H₁₂BN Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012420 CAS-Nummer: 75-22-9 EINECS: 200-850-4 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
Titration with Na2S2O3 | ≥96.0 % |