Bortrifluorid-Ethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
292249-100G
292249-500G
SIAL292249-100GEA
96.5
EUR
SIAL292249-100G
SIAL292249-500G
Bortrifluorid-Ethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Ethylamin-Komplex
Formel:
C₂H₇BF₃N |
MDL Number:
MFCD00144277 CAS-Nummer: 75-23-0 EINECS: 200-852-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |