4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
723614-1G
723614-5G
SIAL723614-1GEA
107
EUR
SIAL723614-1G
SIAL723614-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₄H₂₆BNO₂ |
MDL Number:
MFCD13195770 CAS-Nummer: 267221-88-5 |