trans-3-Chloracrylsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15527.03 A15527.06 A15527.14 A15527.MD
A15527.03EA 94.3 EUR
A15527.03 A15527.06 A15527.14 A15527.MD
trans-3-Chloracrylsäure ≥99%
trans-3-Chloracrylsäure
Purity: 99% CAS No.: 2345-61-1 Molecular Formula: C3H3ClO2 Formula Weight: 106.51 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 1720279 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00064237
Formel: C₃H₃ClO₂
Schmelzpunkt: 81…85 °C
MDL Number: MFCD00064237
CAS-Nummer: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II