N-Phenylglycin 93%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
276080250 276081000
ACRO276080250EA 55.4 EUR
ACRO276080250 ACRO276081000
N-Phenylglycin 93%
N-Phenylglycin
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 121…127 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014009
CAS-Nummer: 103-01-5
EINECS: 203-070-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
HPLC ≥91 %
Titration with TBAH ≥91 %