Glycin Hydrochlorid (H-Gly-OH.HCl), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Gly-OH·HCl, Glycine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G2879-100G
G2879-1KG
G2879-500G
SIALG2879-100GEA
98
EUR
SIALG2879-100G
SIALG2879-1KG
SIALG2879-500G
Glycin Hydrochlorid (H-Gly-OH.HCl), Sigma-Aldrich®
Glycin Hydrochlorid (H-Gly-OH.HCl)
Formel:
C₂H₆ClNO₂ Molekulargewicht: 111.53 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012872 CAS-Nummer: 6000-43-7 EINECS: 227-841-8 |