Glycin Hydrochlorid (H-Gly-OH.HCl) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: H-Gly-OH·HCl, Glycine hydrochloride
411011000 411015000 411010025
ACRO411011000EA 43.7 EUR
ACRO411011000 ACRO411015000 ACRO411010025
Glycin Hydrochlorid (H-Gly-OH.HCl) 98%
Glycin Hydrochlorid (H-Gly-OH.HCl)
Formel: C₂H₆ClNO₂
Schmelzpunkt: 173…177 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012872
CAS-Nummer: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)