D(-)-Diisopropyltartrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
211180100 211180500
ACRO211180100EA 35.5 EUR
ACRO211180100 ACRO211180500
D(-)-Diisopropyltartrat 99%
D(-)-Diisopropyltartrat
Formel: C₁₀H₁₈O₆
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008876
CAS-Nummer: 62961-64-2
EINECS: 263-771-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -16° to -18.5° (20°C, 589 nm) (neat)