Di-tert-butyliminodicarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
369660050
369660250
369661000
ACRO369660050EA
68.2
EUR
ACRO369660050
ACRO369660250
ACRO369661000
Di-tert-butyliminodicarboxylat 97%
Di-tert-butyliminodicarboxylat
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Schmelzpunkt: 114…117 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00043309 CAS-Nummer: 51779-32-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |