Lithiumaluminiumhydrid 2.2 mol/l, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
703508-100ML 703508-800ML
SIAL703508-100MLEA 199 EUR
SIAL703508-100ML SIAL703508-800ML
Lithiumaluminiumhydrid 2.2 mol/l, Sigma-Aldrich®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
MDL Number: MFCD00011075
CAS-Nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9