VWR®, Laborkittel, SPP, Einweg
Lieferant: VWR Collection
113-8297EA 144 EUR
113-8297 113-8298 113-8299 113-8302 113-8303 113-8304 113-8759
VWR®, Laborkittel, SPP, Einweg
Einweg-Kleidung
Dieser Einweg-Kittel besteht aus ungewebtem, laminiertem SPP-Vlies.
  • Schneiderkragen
  • Druckknopfverschluss und offene Stulpen
  • Zwei Taschen
Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Gewicht: 45/30 g/m²