Unterarmschutz, schnittfest, Helix C500
Lieferant: UVEX
6049110 6049107
UVEX6049110EA 24.3 EUR
UVEX6049110 UVEX6049107
Unterarmschutz, schnittfest, Helix C500
Arbeitskleidung
Diese Armschützer werden mit der Bamboo TwinFlex® Technologie hergestellt, einer Material-Kombination aus schnittfesten Fasern außen und komfortablem Bambusgarn auf der Innenseite.
  • Klettverschluss
  • Material bietet gute Klimaeigenschaften und hohen Schnittschutz
  • Bamboo TwinFlex® Technologie sorgt für zuverlässigen Abtransport von Feuchtigkeit
  • Ideal für den Einsatz in trockenen Bereichen
Geeignet für die Bereiche Automobilindustrie, Metallindustrie, Instandhaltung und Reparatur, Montage, Transport, Bauwirtschaft, Glashandling, Getränke- und Papierindustrie, Versand und Logistik.
Zertifizierungen: EN 388 (254X)