Zellkulturkolben, DeLong®
Lieferant: BELLCO GLASS
2510-00125 2510-00250 2510-00300 2510-02000 2510-04000 2510-01000 2511-02000 2510-00500
BELC2510-00125EA 540 EUR
BELC2510-00125 BELC2510-00250 BELC2510-00300 BELC2510-02000 BELC2510-04000 BELC2510-01000 BELC2511-02000 BELC2510-00500
Zellkulturkolben, DeLong®
Kolben Kulturkolben
Diese DeLong®-Kulturflaschen sind aus Borosilikatglas Typ 1, Klasse A.
  • Ideal zum Züchten, Lagern und Mischen von aeroben und anaeroben Kulturen
  • Auf ungefähre Volumina graduiert
  • Sehr gute chemische und Temperaturbeständigkeit
Bestellinformation: Die Edelstahl- oder KAP-UTS™-Einwegverschlüsse müssen für die Flaschen ohne Verschluss separat erworben werden.