Zellkulturkolben nach Fernbach
Lieferant: BELLCO GLASS
2551-02800 2552-62280 2552-01800 2552-02800
BELC2551-02800EA 2200 EUR
BELC2551-02800 BELC2552-62280 BELC2552-01800 BELC2552-02800
Zellkulturkolben nach Fernbach
Kolben Kulturkolben
Diese Fernbach-Kulturflaschen sind aus Borosilikatglas Typ 1, Klasse A.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Sie verfügen über dreiseitige Blenden mit bruchfester Lippe oder dreifacher Blende, mit 45 mm PP-Schraubverschluss und Ausgießring. Für Kulturen, die ein großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen erfordern.