Zellkulturkolben nach Fernbach, mit DeLong®-Hals
Lieferant: BELLCO GLASS
2550-02800 2554-02800 2554-01800 2554-02833
BELC2550-02800EA 1140 EUR
BELC2550-02800 BELC2554-02800 BELC2554-01800 BELC2554-02833
Zellkulturkolben nach Fernbach, mit DeLong®-Hals
Kolben Kulturkolben
Diese Kolben werden aus Borosilikatglas Typ 1 Klasse A hergestellt und sind für die Kultivierung von Organismen konzipiert, die ein großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen erfordern.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen