Schüttelkolben für Zellkulturen, mit Schikanen und DeLong®-Hals
Lieferant: BELLCO GLASS
2543-00125 2543-00300 2543-00500 2543-01000 2543-02000 2543-00250 2543-03000 2543-61000 2543-62000 2543-64000 2543-04000 2547-00500 2543-60250 2543-60500 2547-00250 2543-00050
BELC2543-00125EA 730 EUR
BELC2543-00125 BELC2543-00300 BELC2543-00500 BELC2543-01000 BELC2543-02000 BELC2543-00250 BELC2543-03000 BELC2543-61000 BELC2543-62000 BELC2543-64000 BELC2543-04000 BELC2547-00500 BELC2543-60250 BELC2543-60500 BELC2547-00250 BELC2543-00050
Schüttelkolben für Zellkulturen, mit Schikanen und DeLong®-Hals
Kolben Kulturkolben
Diese Schüttelkolben aus Borosilikatglas Typ 1 Klasse A sind das grundlegende Werkzeug für Wachstumsstudien von aeroben mikrobiellen Kulturen und verfügen über streng kontrollierte Winkel und Tiefen der Blenden, um eine optimale Sauerstoffübertragung zu fördern und gleichzeitig die Wirbelbildung zu reduzieren.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Design für die Verwendung mit Kreisschüttlern.