VWR® Q Path® MacroStar V, Kassetten
Lieferant: VWR Collection
720-2219EA 155 EUR
720-2219 720-2220 720-2215 720-2221 720-2222 720-2223 720-2216 720-2218 720-2217
VWR® Q Path® MacroStar V, Kassetten
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten mit angeschweißtem Einwegdeckel, Lieferung in Spendern für 500 Kassetten. Drei Schachteln mit je 500 Kassetten.
  • Anwenderfreundliche Kassette
  • Um 45° geneigter Beschriftungsbereich vorne und an beiden Seiten
  • Kassetten mit Rillen, zum leichteren Öffnen nach der Imprägnierung