Flammhemmende Warnschutz-Regenjacke, Hedland 7223
Lieferant: SIOEN
7223EF7278/1XL 7223EF7279/L 7223EF7279/3XL 7223EF7279/2XL 7223EF7279/1XL 7223EF7278/S 7223EF7278/M 7223EF7278/L 7223EF7278/2XL 7223EF7278/3XL 7223EF7279/M 7223EF7279/S
113-7229EA 216 EUR
113-7229 113-7238 113-7237 113-7236 113-7235 113-7234 113-7233 113-7232 113-7230 113-7231 113-7239 113-7240
Flammhemmende Warnschutz-Regenjacke, Hedland 7223
Arbeitskleidung
Diese wind- und wasserdichte Jacke besteht aus antistatischem Siopor® FR AST-Gewebe, einem Polyester-Gewebe mit FR PU-Beschichtung + AST. Das feste, flammhemmende Baumwollfutter verfügt über zwei Taschen. Während das Außengewebe Wasser abstößt, sorgt die wasserdampfdurchlässige Beschichtung der Innenseite dafür, dass der Körper warm und trocken bleibt.
  • Reißfest, bandverschweißte Nähte
  • Hochstehender Kragen, vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich)
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • Eine aufgesetzte Brusttasche, zwei aufgesetzte Faltentaschen, zwei Badge-Laschen, Napoleontasche
  • Rund eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • Kordelzug im Untersaum
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 240 g/m²
Zertifizierungen: EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Typ 6), EN 14116 (Innenindex 3; Außenindex 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (3-2)