Flammhemmendes Fleecefutter für Jacken, Royston 7220
Lieferant: SIOEN
7220TF1B75/2XL 7220TF1B75/1XL 7220TF1B75/M 7220TF1B75/L 7220TF1B75/3XL 7220TF1B75/S
113-7218EA 46.1 EUR
113-7218 113-7217 113-7221 113-7220 113-7219 113-7222
Flammhemmendes Fleecefutter für Jacken, Royston 7220
Arbeitskleidung
Weiches, atmungsaktives Fleecefutter aus 100 % flammhemmendem Polyester mit Anti-Pilling-Ausrüstung. Das Futter isoliert gut gegen Kälte und kann in die Jacken 7218 und 7219 eingezippt werden.
  • Gesteppte Nähte
  • Runder Halsausschnitt, mit Reißverschluss
  • Durchgriff zur Innentasche von der Jacke
  • Kann nicht separat getragen werden
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 275 g/m²
Zertifizierungen: EN 14116 (Index 1), EN 14058 (1XXXX)