Auffanggurte, Revolution Premium R7
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1014807/OFFS 1014808/OFFS 1014809/OFFS
111-1417EA 1020 EUR
111-1417 111-1418 111-1419
Auffanggurte, Revolution Premium R7
Fallschutz Auffanggurte
Diese 4-Punkt-Auffanggurte sind mit DualTech-Gurtbändern, einem drehbaren Gurt zur Arbeitspositionierung, Automatikverschlüssen und einem ErgoArmor™ Komfort-Rückenpolster ausgestattet. Sie eignen sich ideal für den Einsatz bei Windenergieanlagen sowie im Hochbau.
  • PivotLink-System für mehr Komfort beim Beugen und Hocken
  • DualTech-Gurtband (Polyamid/Polyester) mit guter Formbeständigkeit
  • Gepolsterter Gurt zur Arbeitspositionierung für mehr Komfort
  • Einfache und schnelle Anpassung
EN 361, EN 358
Zertifizierungen: EN 361, EN 358.