Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ MabSelect™
Lieferant: Cytiva
28-4082-56 28-4082-55 28-4082-53
28-4082-56EA 4200 EUR
28-4082-56 28-4082-55 28-4082-53
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ MabSelect™
Chromatographiesäulen
HiTrap™ MabSelect™-Säulen sind mit MabSelect™ vorgepackt, einem Bioprozessmedium zum Einfangen monoklonaler Antikörper (Mabs) aus großen Probenmengen.
  • Die Spezifität der Bindung an die Fc-Region von IgG ähnelt der von nativem Protein A, was eine Reinigung in einem Schritt ermöglicht
  • Die orientierte Kopplung von rekombinantem Protein A an die Matrix über ein manipuliertes C-terminales Cystein erhöht die IgG-Bindungskapazität
  • Weniger regulatorische Bedenken aufgrund des völligen Fehlens einer Säugetierkultur bei der Ligandenproduktion und -reinigung